Boran tributylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tri-n-butylborate
177191000
177195000
ACRO177191000EA
158
PLN
ACRO177191000
ACRO177195000
Boran tributylu 98%
Boran tributylu
Formuła:
C₁₂H₂₇BO₃ MW: 230.15 g/mol Temp. Wrzenia: 230…235 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0.853 g/cm³ Temp. Zapłonu: 93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009434 Numer CAS: 688-74-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-706-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |