Drukuj
tlenek indu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12201.0010 1.12201.0005
1.12201.0010EA 428 PLN
1.12201.0010 1.12201.0005
tlenek indu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek indu (III)
Formuła: In₂O₃
Gęstość: 7,18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011060
Numer CAS: 1312-43-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-193-9
Klasyfikacja Merck : 12,04984
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 277.64 g/mol
Density 7.18 g/cm3 (20 °C)