tlenek indu (III) ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Indium trioxide, Diindium trioxide
45460.18
45460.09
45460.18EA
3620
PLN
45460.18
45460.09
tlenek indu (III) ≥99.995% (metals basis)
tlenek indu (III)
Purity: 99.995%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formuła:
In₂O₃ Temp. topnienia: 850 °C Gęstość: 7,18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011060 Numer CAS: 1312-43-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-193-9 Klasyfikacja Merck : 14,4952 |