tlenek indu (III) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Indium trioxide, Diindium trioxide
36386.09
36386.18
36386.09EA
1090
PLN
36386.09
36386.18
tlenek indu (III) ≥99.999% (metals basis)
tlenek indu (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: 3-6mm Sintered Granules
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formuła:
In₂O₃ Temp. topnienia: 850 °C Gęstość: 7,18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011060 Numer CAS: 1312-43-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-193-9 Klasyfikacja Merck : 14,4952 |