tlenek indu (III) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Indium trioxide, Diindium trioxide
12581.09
12581.18
12581.30
12581.09EA
752
PLN
12581.09
12581.18
12581.30
tlenek indu (III) ≥99.9% (metals basis)
tlenek indu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formuła:
In₂O₃ Temp. topnienia: 850 °C Gęstość: 7,18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011060 Numer CAS: 1312-43-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-193-9 Klasyfikacja Merck : 14,4952 |