Drukuj
tritlenek diboru, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
339075-100G 339075-500G
339075-100GEA 509 PLN
339075-100G 339075-500G
tritlenek diboru, Supelco®
tritlenek diboru
Formuła: B₂O₃
Temp. Wrzenia: 1860 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011315
Numer CAS: 1303-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Klasyfikacja Merck : 13,01327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&vid=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&prid=web&clid=SAPDAM