Tlenek glinu, γ-α-faza ≥99.98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10459.14
10459.22
10459.36
10459.14EA
372
PLN
10459.14
10459.22
10459.36
Tlenek glinu, γ-α-faza ≥99.98% (metals basis)
Tlenek glinu, γ-α-faza
Purity: 99.98%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.01-0.02 Micron Powder, S.A. 100m2/g
Density: 3.965
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Temp. Wrzenia: 2980 °C Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3.965 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 Klasyfikacja Merck : 14,356 |