tlenek glinu, γ-faza ≥99%, nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44757.14
44757.22
44757.36
44757.14EA
489
PLN
44757.14
44757.22
44757.36
tlenek glinu, γ-faza ≥99%, nanopowder
tlenek glinu, γ-faza
Purity: 99+%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 20nm APS Powder, S.A. 100-200m2/g
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 Klasyfikacja Merck : 14,356 |