Drukuj
tlenek glinu, γ-faza bimodal, high surface area catalyst support
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43832.A1 43832.A7 43832.30 43832.18
43832.A1EA 2210 PLN
43832.A1 43832.A7 43832.30 43832.18
tlenek glinu, γ-faza bimodal, high surface area catalyst support
tlenek glinu, γ-faza
S.A. 255 m2/g, median pore 70 micron and 5000A, total pore volume 1.14cc/g, packing density 0.395 kg/L
Physical Form: 1/8" pellets
Odour: Odourless
S.A. 255m2/g, median pore 70 micron and 5000A, total pore volume 1.14cc/g, packing density 0.395kg/L
Formuła: Al₂O₃
Temp. Wrzenia: 2980 °C
Temp. topnienia: 2045 °C
Gęstość: 3,965
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
Klasyfikacja Merck : 14,356