tlenek glinu, γ-faza ≥99.97% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39812.14
39812.22
39812.36
39812.14EA
368
PLN
39812.14
39812.22
39812.36
tlenek glinu, γ-faza ≥99.97% (metals basis)
tlenek glinu, γ-faza
Purity: 99.97%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 3 Micron APS Powder, S.A. 80-120m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Temp. Wrzenia: 2980 Temp. topnienia: 2045 Gęstość: 3.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 Klasyfikacja Merck : 14,356 |