Drukuj
Tlenek glinu, α-faza ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42573.22 42573.36 42573.A3
42573.22EA 324 PLN
42573.22 42573.36 42573.A3
Tlenek glinu, α-faza ≥99.95% (metals basis)
Tlenek glinu, α-faza
Purity: 99.95% min CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.25-0.45 Micron APS Powder, S.A. 7.2-8.8m2/g Refractive Index: 1.765 Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formuła: Al₂O₃
Temp. Wrzenia: 2980 °C
Temp. topnienia: 2045 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
Klasyfikacja Merck : 14,356