Tlenek glinu, α-faza ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
ɑ-Tonerde, α-Alumina
42571.22
42571.36
42571.A3
42571.22EA
262
PLN
42571.22
42571.36
42571.A3
Tlenek glinu, α-faza ≥99.9% (metals basis)
Tlenek glinu, α-faza
Purity: 99.9%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 20-50 Micron APS, Spherical Powder, S.A. 5-6m2/g
Refractive Index: 1.765
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Temp. Wrzenia: 2980 °C Temp. topnienia: 2045 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 Klasyfikacja Merck : 14,356 |