Drukuj
Tlenek glinu, α-faza ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36341.14 36341.22
36341.14EA 726 PLN
36341.14 36341.22
Tlenek glinu, α-faza ≥99.99% (metals basis)
Tlenek glinu, α-faza
Purity: 99.99% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 2-12mm Pieces Refractive Index: 1.765 Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formuła: Al₂O₃
Temp. Wrzenia: 2980 °C
Temp. topnienia: 2045 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
Klasyfikacja Merck : 14,356