Drukuj
tlenek glinu, nanopowder <50 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
544833-10G 544833-50G
SIAL544833-10GEA 184 PLN
SIAL544833-10G SIAL544833-50G
tlenek glinu, nanopowder <50 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
tlenek glinu
Formuła: Al₂O₃
Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2045 °C
Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355