Drukuj
tlenek glinu catalyst support low SiO₂
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
44849.A1 44849.A7
44849.A1EA 1580 PLN
44849.A1 44849.A7
tlenek glinu catalyst support low SiO₂
tlenek glinu
Physical Form: 3 mm Spheres MDL No.: MFCD00003424
Formuła: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 2980
Temp. topnienia: 2045
Gęstość: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355