tlenek glinu, regular drying agent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
44018.22
44018.36
44018.A3
44018.22EA
301
PLN
44018.22
44018.36
44018.A3
tlenek glinu, regular drying agent
tlenek glinu
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: 3.2mm Spheres
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Dry gases and liquids. Gases include: CO2, acetylene, air, Ar, ethylene, He, H2, N2, O2. Liquids include: benzene, hexane, oil, pentane.
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |