tlenek glinu, low surface area catalyst support
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43862.A1
43862.A7
43862.30
43862.A1EA
1950
PLN
43862.A1
43862.A7
43862.30
tlenek glinu, low surface area catalyst support
tlenek glinu
Physical Form: 1/8" Pellets
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |