Drukuj
tlenek glinu, high surface area catalyst support
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43855.A1 43855.A7 43855.30
43855.A1EA 2120 PLN
43855.A1 43855.A7 43855.30
tlenek glinu, high surface area catalyst support
tlenek glinu
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formuła: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 2980
Temp. topnienia: 2045
Gęstość: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355