tlenek glinu substrate 10x10x0.5 mm, polished both sides A plane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
41426.KT
41426.KU
41426.KTEA
749
PLN
41426.KT
41426.KU
tlenek glinu substrate 10x10x0.5 mm, polished both sides A plane
tlenek glinu
Molecular Formula: Al2O3
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |