Drukuj
tlenek glinu substrate 10x10x1 mm, polished one side C plane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40281.KT 40281.KU
40281.KTEA 1300 PLN
40281.KT 40281.KU
tlenek glinu substrate 10x10x1 mm, polished one side C plane
tlenek glinu
Molecular Formula: Al2O3 MDL No.: MFCD00003424
Formuła: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 2980
Temp. topnienia: 2045
Gęstość: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355