tlenek glinu, single crystal
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40261.KG
40261.KJ
40261.KGEA
517
PLN
40261.KG
40261.KJ
tlenek glinu, single crystal
tlenek glinu
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: 12.7mm dia x 1.0mm thick, random orientation
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |