tlenek glinu, single crystal
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40259.KG
40259.KJ
40259.KGEA
1550
PLN
40259.KG
40259.KJ
tlenek glinu, single crystal
tlenek glinu
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: 25.4mm dia x 3.2mm thick, random orientation
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Temp. Wrzenia: 2980 Temp. topnienia: 2045 Gęstość: 3.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |