tlenek glinu ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 60 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
33200.A1
33200.A7
33200.A1EA
731
PLN
33200.A1
33200.A7
tlenek glinu ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 60 µm
tlenek glinu
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: ≈60 micron
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |