tlenek glinu ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 180 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33199.A1
33199.A7
33199.A1EA
751
PLN
33199.A1
33199.A7
tlenek glinu ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 180 µm
tlenek glinu
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: ≈180 micron
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |