Drukuj
tlenek glinu 99.7+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
215700010 215702500 215700050
ACRO215700010EA 363 PLN
ACRO215700010 ACRO215702500 ACRO215700050
tlenek glinu 99.7+%, extra pure
tlenek glinu
Formuła: Al₂O₃
Temp. Wrzenia: 2977 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2030 °C
Gęstość: 3,97 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Sodium oxide (Na2O) ≤0.1 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.04 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≥99.70 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %