tlenek glinu 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
212250250
212251000
ACRO212250250EA
549
PLN
ACRO212250250
ACRO212251000
tlenek glinu 99.99% (trace metals basis), extra pure
tlenek glinu
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2977 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 2030 °C Gęstość: 3,97 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |