azotek boru ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44839.KG
44839.KJ
44839.KGEA
4520
PLN
44839.KG
44839.KJ
azotek boru ≥99.5% (metals basis)
azotek boru
Purity: 99.5%
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN
Formula Weight: 24.82
Physical Form: Hot pressed rod, 12.7mm dia x 406mm long
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1346
MDL No.: MFCD00011317
Formuła:
BN Temp. topnienia: 2527 °C Gęstość: 2,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011317 Numer CAS: 10043-11-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-136-6 Klasyfikacja Merck : 14,1346 |