azotek boru
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43773.22
43773.14
43773.36
43773.22EA
1320
PLN
43773.22
43773.14
43773.36
azotek boru
azotek boru
Physical Form: Paste
Density: 1.40
MDL No.: MFCD00011317
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
Formuła:
BN Temp. topnienia: 2527 °C Gęstość: 1,40 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011317 Numer CAS: 10043-11-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-136-6 Klasyfikacja Merck : 13,01336 |