Azotek glinu, rod, round, Ø 10 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42998.DW
42998.DO
42998.DWEA
5540
PLN
42998.DW
42998.DO
Azotek glinu, rod, round, Ø 10 mm
Azotek glinu
CAS No.: 24304-00-5
Physical Form: Rod
Density: 3.26
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
AlN Temp. Wrzenia: 2517 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >2200 °C Gęstość: 3,26 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003429 Numer CAS: 24304-00-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-140-8 Klasyfikacja Merck : 12,00366 |