Drukuj
Jodek indu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
413666-1G 413666-5G
SIAL413666-1GEA 319 PLN
SIAL413666-1G SIAL413666-5G
Jodek indu(III), Sigma-Aldrich®
Jodek indu(III)
Formuła: I₃In
MW: 495.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 209.85
Gęstość: 4.69 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016151
Numer CAS: 13510-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-839-6
Jednostka: 3260
ADR: 8 III