Jodek indu(III), anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11854.04
11854.09
11854.18
11854.04EA
841
PLN
11854.04
11854.09
11854.18
Jodek indu(III), anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Jodek indu(III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 13510-35-5
Molecular Formula: I3In
Formula Weight: 495.53
Physical Form: Crystalline
Density: 4.69
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 210°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016151
Formuła:
I₃In MW: 495.53 g/mol Temp. Wrzenia: 500 Temp. topnienia: 210 °C Gęstość: 4.69 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016151 Numer CAS: 13510-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-839-6 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |