Drukuj
Jodek indu(III) 99.998% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 297 PLN
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Jodek indu(III) 99.998% (trace metals basis)
Jodek indu(III)
Formuła: I₃In
MW: 495.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016151
Numer CAS: 13510-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-839-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %