Drukuj
Jodek glinu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
409324-1G 409324-5G
SIAL409324-1GEA 364 PLN
SIAL409324-1G SIAL409324-5G
Jodek glinu, Sigma-Aldrich®
Jodek glinu
Formuła: AlI₃
MW: 407.7 g/mol
Temp. Wrzenia: 382
Temp. topnienia: 191
Gęstość: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003427
Numer CAS: 7784-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-054-8
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,00358