Fluorek indu(III), anhydrous ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40118.04
40118.09
40118.04EA
482
PLN
40118.04
40118.09
Fluorek indu(III), anhydrous ≥96%
Fluorek indu(III)
Purity: 96%
CAS No.: 7783-52-0
Molecular Formula: InF3
Formula Weight: 171.82
Physical Form: Powder
Density: 4.39
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1170°
Boiling Point:
Formuła:
F₃In Temp. Wrzenia: >1200 °C Temp. topnienia: ∼ 1170 °C Gęstość: 4,39 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016149 Numer CAS: 7783-52-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-005-0 Jednostka: 2923 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4959 |