Drukuj
Fluorek glinu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
449628-10G 449628-50G
SIAL449628-10GEA 623 PLN
SIAL449628-10G SIAL449628-50G
Fluorek glinu, Sigma-Aldrich®
Fluorek glinu
Formuła: AlF₃
Temp. topnienia: 1040 °C
Gęstość: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003426
Numer CAS: 7784-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-051-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,00351