Fluorek glinu, bezwodny ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44435.09
44435.18
44435.30
44435.09EA
973
PLN
44435.09
44435.18
44435.30
Fluorek glinu, bezwodny ≥99.99% (metals basis)
Fluorek glinu
Purity: 99.99%
CAS No.: 7784-18-1
Molecular Formula: AlF3
Formula Weight: 83.98
Physical Form: Powder
Density: 2.882
Melting Point: 1291° subl.
Merck Reference: 14,339
MDL No.: MFCD00003426
Formuła:
AlF₃ Temp. topnienia: 1291 °C (subl.) Gęstość: 2,882 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003426 Numer CAS: 7784-18-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-051-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,339 |