Fluorek glinu, bezwodny ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7784-18-1
Molecular Formula: AlF3
Formula Weight: 83.98
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 2.882
Melting Point: 1291° subl.
Merck Reference: 14,339
MDL No.: MFCD00003426
For vacuum deposition
Formuła:
AlF₃ Temp. topnienia: 1291 °C (subl.) Gęstość: 2,882 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003426 Numer CAS: 7784-18-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-051-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,339 |