Drukuj
Chlorek indu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
334065-10G 334065-50G
SIAL334065-10GEA 909 PLN
SIAL334065-10G SIAL334065-50G
Chlorek indu(III), Sigma-Aldrich®
Chlorek indu(III)
Formuła: Cl₃In
Temp. Wrzenia: 800 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 586 °C
Gęstość: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011058
Numer CAS: 10025-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-043-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,04980