Trichlorek glinu, bezwodny ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44470.06
44470.14
44470.22
44470.06EA
667
PLN
44470.06
44470.14
44470.22
Trichlorek glinu, bezwodny ≥99.999% (metals basis)
Trichlorek glinu
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formuła:
AlCl₃ Temp. Wrzenia: 180 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 190 °C (subl.) Gęstość: 2,44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003422 Numer CAS: 7446-70-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1 Jednostka: 1726 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,337 |