Indium(III) bromide, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Indium tribromide
40126.09
40126.18
40126.09EA
1600
PLN
40126.09
40126.18
Indium(III) bromide, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Indium(III) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13465-09-3
Molecular Formula: Br3In
Formula Weight: 354.55
Physical Form: Crystalline powder
Density: 4.74
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: ca 436°
MDL No.: MFCD00011057
Formuła:
Br₃In MW: 354.53 g/mol Temp. Wrzenia: 656 Temp. topnienia: ∼ 436 °C Gęstość: 4.74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011057 Numer CAS: 13465-09-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-692-8 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |