Drukuj
Indium(III) bromide 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
389030100 389030500
ACRO389030100EA 1010 PLN
ACRO389030100 ACRO389030500
Indium(III) bromide 99.99% (trace metals basis)
Indium(III) bromide
Formuła: Br₃In
Temp. Wrzenia: 656 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220 °C
Gęstość: 4,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011057
Numer CAS: 13465-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-692-8
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals or granules and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Indium (In) 31.7 to 33.0 %