Gallium tribromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Gallium (III) bromide
Ampuled under argon
35697.03
35697.06
35697.14
35697.03EA
1100
PLN
35697.03
35697.06
35697.14
Gallium tribromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Gallium tribromide
Purity: 99.998%
CAS No.: 13450-88-9
Molecular Formula: GaBr3
Formula Weight: 309.45
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.69
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 122°
Boiling Point: 279°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016100
Formuła:
Br₃Ga MW: 309.44 g/mol Temp. Wrzenia: 279 °C Temp. topnienia: 122 °C Gęstość: 3.69 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016100 Numer CAS: 13450-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-609-5 Jednostka: 3260 ADR: 8 II |