Drukuj
Tribromek boru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
230367-25G 230367-5G
SIAL230367-25GEA 468 PLN
SIAL230367-25G SIAL230367-5G
Tribromek boru, Sigma-Aldrich®
Tribromek boru
Formuła: BBr₃
Temp. Wrzenia: 91,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 2,645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011312
Numer CAS: 10294-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-657-9
Jednostka: 2692
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,01337