Drukuj
Tribromek boru 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 311 PLN
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Tribromek boru 99+%
Tribromek boru
Formuła: BBr₃
Temp. Wrzenia: 91,2 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 2,65 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011312
Numer CAS: 10294-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-657-9
Jednostka: 2692
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,01337
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)