Drukuj
Tribromek boru 99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
295200250 295201000 295205000
ACRO295200250EA 460 PLN
ACRO295200250 ACRO295201000 ACRO295205000
Tribromek boru 99.9%
Tribromek boru
Formuła: BBr₃
Temp. Wrzenia: 91,2 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 2,65 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011312
Numer CAS: 10294-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-657-9
Jednostka: 2692
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,01337
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear amber Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Titration ≥99.2 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.13 % Free bromine (Br2)