Drukuj
Bromek glinu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
210072-100G 210072-25G
SIAL210072-100GEA 751 PLN
SIAL210072-100G SIAL210072-25G
Bromek glinu, Sigma-Aldrich®
Bromek glinu
Formuła: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 265
Temp. topnienia: 97
Gęstość: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003421
Numer CAS: 7727-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-779-7
Jednostka: 1725
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00330