Drukuj
Bromek glinu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
8.01068.0100EA 895 PLN
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
Bromek glinu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromek glinu
Formuła: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 265
Temp. topnienia: 97
Gęstość: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003421
Numer CAS: 7727-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-779-7
Jednostka: 1725
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00330
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)