Bromek glinu ≥99.997% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum bromide
89065.06
89065.14
89065.06EA
590
PLN
89065.06
89065.14
Bromek glinu ≥99.997% (metals basis)
Bromek glinu
Purity: 99.997%
CAS No.: 7727-15-3
Molecular Formula: AlBr3
Formula Weight: 266.71
Physical Form: Crystalline
Density: 3.21
Appearance: White to orange
Odour: Pungent
Melting Point: 97.5°
Boiling Point: 265°
Merck Reference: 14,332
UN No.: 1725
MDL No.: MFCD00003421
Formuła:
AlBr₃ MW: 266.69 g/mol Temp. Wrzenia: 265 °C Temp. topnienia: 97.5 °C Gęstość: 3.21 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003421 Numer CAS: 7727-15-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-779-7 Jednostka: 1725 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,332 |