Drukuj
Bromek glinu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum bromide
11113.09 11113.22 11113.59
11113.09EA 278 PLN
11113.09 11113.22 11113.59
Bromek glinu ≥98%
Bromek glinu
Purity: 98% CAS No.: 7727-15-3 Molecular Formula: AlBr3 Formula Weight: 266.71 Physical Form: Crystalline Density: 3.21 Appearance: White to orange Odour: Pungent Melting Point: 97.5° Boiling Point: 265° Solubility: Reacts with water violently, soluble in alcohol, carbon disulfide, ether Merck Reference: 14,332 UN No.: 1725 MDL No.: MFCD00003421
Alkylation, bromination and isomerization catalyst in organic synthesis
Formuła: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 265 °C
Temp. topnienia: 97.5 °C
Gęstość: 3.21
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003421
Numer CAS: 7727-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-779-7
Jednostka: 1725
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00330