siarczan strontu, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38373.14
38373.22
38373.14EA
273
PLN
38373.14
38373.22
siarczan strontu, Reagent Grade
siarczan strontu
CAS No.: 7759-02-6
Molecular Formula: SrSO4
Formula Weight: 183.68
Physical Form: Crystalline
Density: 3.960
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8848
MDL No.: MFCD00036274
Formuła:
O₄SSr MW: 183.68 g/mol Temp. topnienia: 1600 °C Gęstość: 3.960 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036274 Numer CAS: 7759-02-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-850-2 Klasyfikacja Merck : 14,8848 |